Documentos Principais
87120
Sigma-Aldrich
Tetracyanoethylene
purum, ≥97.0% (N)
Sinônimo(s):
Ethylenetetracarbonitrile, NSC 24833, Percyanoethylene, TCNE
About This Item
Fórmula linear:
(NC)2C=C(CN)2
Número CAS:
Peso molecular:
128.09
Beilstein:
1679885
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (N)
pf
197-199 °C (lit.)
197-200 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CC(C#N)=C(C#N)C#N
InChI
1S/C6N4/c7-1-5(2-8)6(3-9)4-10
chave InChI
NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used for postfunctional addition to polyphenylacetylene derivatives to change the oxygen permeability
Reactant for:
  • Regioselective [2+2] cycloaddition reaction for production of BODIPY dyes and TCBD derivatives
  • Thermal addition reaction with alkynes
  • One-pot reactions with nucleophilic reagents forming aromatic cyanovinyl compounds
  • Synthesis of cobalt tetracyanoethylene films
  • Biotransformation by Botrytis cinerea
Outras notas
Powerful dienophile for cycloaddition reactions, reviews
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, 749-749 (1987)
A.J. Fatiadi
Synthesis, 249-249 (1986)