86897
Tetrabutylammonium tetraphenylborate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Tetraphenylboron tetrabutylammonium
About This Item
Produtos recomendados
grau
for electrochemical analysis
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (NT)
≥99.0%
forma
powder
pf
230-236 °C (lit.)
233-237 °C
solubilidade
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.C16H36N/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h1-20H;5-16H2,1-4H3/q-1;+1
chave InChI
ZHCCBGAUZWZGQV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?