86470
p-Terphenyl
suitable for scintillation, ≥98.5% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,4-Diphenylbenzene, PT, PTP
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
7.95 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
forma
solid
pb
389 °C (lit.)
pf
212-213 °C (lit.)
212-214 °C
fluorescência
λex 286 nm; λem 343 nm in DMF
λ
in ethanol
Absorção UV
λ: 277 nm Amax: ≥98.5%
adequação
suitable for scintillation
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H
chave InChI
XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
Quantidade
Nota de análise
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
404.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
207 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?