Documentos Principais
85392
Supelco
GC Stationary Phase
phase PS 347.5, bottle of 50 mL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Formulário
liquid
Nível de qualidade
embalagem
bottle of 50 mL
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.406
Grupo ativo da matriz
PS 347.5 phase
viscosidade
~50000 mPa.s
Descrição geral
Synthesized specifically to be purer, of narrow molecular weight range, and without trace catalysts or impurities for use as a GC stationary phase.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)