Documentos Principais
83934
Sigma-Aldrich
Tris[3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)phenyl]phosphine
technical, ≥95% (GCF)
Sinônimo(s):
Tris[3-(1H,1H,2H,2H-perfluorodecyl)phenyl]phosphine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H24F51P
Número CAS:
Peso molecular:
1600.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
grau
technical
Ensaio
≥95% (GCF)
Impurezas
~5% phospinoxide (31P-NMR)
pf
90-100 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1cccc(c1)P(c2cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c2)c3cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c3
Outras notas
Phosphine ligand for preparing the Bannwarth catalyst (catalyst for Stille and Suzuki coupling)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Helvetica Chimica Acta, 84, 735-735 (2001)
S. Schneider et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 112, 4293-4293 (2000)