Documentos Principais
83925
Sigma-Aldrich
(−)-trans-Rose oxide
purum, ≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
(2R,4R)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyltetrahydropyran
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
6053162
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
grau
purum
Ensaio
≥95.0% (GC)
p.e.
75-76 °C/12 mmHg (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CCO[C@H](C1)\C=C(\C)C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)