Documentos Principais
83672
Supelco
Rhenium standard for AAS
analytical standard, ready-to-use, in nitric acid
Sinônimo(s):
Rhenium nitrate solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
in nitric acid
1.000 g/L Re
técnica(s)
AAS: suitable
Formato
single component solution
cadeia de caracteres SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
chave InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Nota de preparo
prepared with Re in HNO3 (~1 M)
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)