Documentos
83363
Sigma-Aldrich
Mercury(I) nitrate dihydrate
purum p.a., ≥98.0% (precipitation titration)
Sinônimo(s):
Mercurous nitrate dihydrate
About This Item
Fórmula linear:
Hg2(NO3)2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
561.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
grau
purum p.a.
Ensaio
≥98.0% (precipitation titration)
densidade
4.78 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Hg+].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Hg.NO3.H2O/c;2-1(3)4;/h;;1H2/q+1;-1;
chave InChI
UPCSQZXLTBTBCU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.