Documentos Principais
83175
Sigma-Aldrich
L-Pyroglutamic acid ethyl ester
puriss., ≥98.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-5-Oxoproline ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
157.17
Beilstein:
82621
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
grau
puriss.
Ensaio
≥98.5% (sum of enantiomers, HPLC)
atividade óptica
[α]20/D +3.5±0.5°, c = 10% in ethanol
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
pf
54-56 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
chave InChI
QYJOOVQLTTVTJY-YFKPBYRVSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)