82400
Ethylene glycol monopropyl ether
puriss., ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
2-Propoxyethanol, Propyl glycol
About This Item
pressão de vapor
1.3 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss.
Ensaio
≥99.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
n20/D 1.413
pb
150-153 °C (lit.)
pf
−75 °C (lit.)
densidade
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCOCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-4-7-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?