Documentos Principais
82004BC
Millipore
Assurance® GDS Adaptor Box Power Cable UK
Assurance GDS®
Sinônimo(s):
Power Cable
About This Item
Código UNSPSC:
26121629
NACRES:
NB.61
linha de produto
Assurance GDS®
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with BioControl GDS
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
The Assurance® GDS Adaptor Box Power Cable UK is an essential part to be used with the GDS Adaptor Box for the GDS Rotor-Gene Q. As part of the GDS system, the Adaptor Box improves laptop connectivity and PCR run flexibility, allowing one laptop to control up to five Rotor-Genes at one time.
Aplicação
The Assurance® GDS Adaptor Box Power Cable UK is an essential part used with the Assurance® GDS Adaptor Box.
Informações legais
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.