Documentos Principais
81640
Sigma-Aldrich
5-Pregnen-3β-ol-20-one acetate
purum
Sinônimo(s):
3β-Acetoxy-5-pregnen-20-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H34O3
Número CAS:
Peso molecular:
358.51
Beilstein:
2062850
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
grau
purum
atividade óptica
[α]20/D +19±2°, c = 1% in ethanol
pf
148-150 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@H]4C(C)=O)[C@@H]3CC=C2C1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)