Key Documents
81542
Sigma-Aldrich
Polystyrene A-HMPA
extent of labeling: 0.7-1.0 mmol/g loading
Sinônimo(s):
2-[4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetamido]ethyl-polystyrene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Extensão da rotulagem
0.7-1.0 mmol/g loading
matriz
crosslinked with 1% DVB
tamanho de partícula
500-560 μm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)