Documentos Principais
81454
Supelco
1,4-Polyisoprene
for GPC, standard, 300,000
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
for GPC
standard
Certificado de análise (CofA)
exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
peso molecular
Mn ~287000
Mp ~293000
Mw ~293000
contém
~0.1% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Mw/Mn
~1.02
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)