80820
Piperonal
purum, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde, 3,4-(Methylenedioxy)benzaldehyde, Heliotropin
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 87 °C)
grau
purum
Ensaio
≥99.0% (GC)
pb
264 °C (lit.)
pf
35-39 °C (lit.)
36-37 °C
solubilidade
methanol: 0.1 g/mL, clear
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-4H,5H2
chave InChI
SATCULPHIDQDRE-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
150.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
65.62 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?