Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
795453
Sigma-Aldrich
Kaolin
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri
Sinônimo(s):
Aluminum silicate hydroxide, Bolus, Hydrated aluminum silicate
About This Item
Fórmula linear:
~Al2Si2O5(OH)4
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
11111803
NACRES:
NA.21
grau
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
Redi-Dri
forma
powder
qualidade
free-flowing
perda
≤2.0% loss on drying
faixa de pH
3.5-5.0(20% in water)
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
chave InChI
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.