Documentos Principais
79261
Supelco
Cesium Standard for ICP
TraceCERT®, 10 g/L Cs in nitric acid (nominal concentration)
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 1.298,00
R$ 1.298,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 1.298,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.298,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
concentração
10 g/L Cs in nitric acid (nominal concentration)
técnica(s)
ICP: suitable
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034.This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Information about trace impurities are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Nota de preparo
10 g/L Cs in 5% nitric acid, prepared with high purity CsNO3, HNO3 and water
Outras notas
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)