78268
N-Methyl-bis-heptafluorobutyramide
for GC derivatization, LiChropur™, ≥96.0% (GC)
Sinônimo(s):
N-Methyl-bis-perfluorobutyramide, MBHFBA
About This Item
Produtos recomendados
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
Formulário
liquid
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.323
densidade
1.686 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H3F14NO2/c1-24(2(25)4(10,11)6(14,15)8(18,19)20)3(26)5(12,13)7(16,17)9(21,22)23/h1H3
chave InChI
BCQYNSPESDDJBZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
- Improves stability of compounds by protecting unstable groups.
- It may confer volatility on substances such as carbohydrates or amino acids, which have so many polar groups that they are non-volatile and normally decompose on heating.
- It assists in separations not possible with underivatized compounds.
- Compounds are detectable at very low levels with an ECD.
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)