Documentos Principais
78039
Millipore
Bacillus ID Membrane
suitable for microbiology, pale pink colored, sterile, diameter 70 mm
Sinônimo(s):
Indicator membrane, ID Membranes
Selecione um tamanho
25 DISCS
R$ 525,00
R$ 525,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 DISCS
R$ 525,00
About This Item
Código UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
R$ 525,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite mais informações
membrane size
70 mm
esterilidade
sterile
Formulário
disc
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Bacillus spp.
Descrição geral
Bacillus ID Membranes are substrate-carrying ID membranes used for rapid identification and differentiation of Bacillus sp. through characteristic color reactions. The membranes contain chromogenic substrates, which serve as the basis for microbe differentiation by color. The principle is based on a specific enzyme-substrate reaction in which Bacillus sp. will form green-colored colonies.
Aplicação
Bacillus ID Membrane is used for rapid detection, confirmation, and differentiation of various species of Bacillus such as B. subtilis, B. cereus, B. thuringiensis, B. megaterium, B. coagulans, B. pumilus in food, meat, fish samples. They find their application in various sectors such as the food and dairy industry, water industry, pharmaceutical laboratory testing, cosmetic industry, environmental and sanitary testing, clinical diagnostic, etc.
Nota de análise
Bacillus cereus (10876) - Light blueBacillus subtilis (6633) - Yellowish green to greenBacillus thuringiensis (10876) - Light blue
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)