Documentos Principais
77100
Sigma-Aldrich
Diethyl pentylmalonate
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH(COOC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
230.30
Beilstein:
609224
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.426
p.e.
254-255 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)