Pular para o conteúdo
Merck
Todas as fotos(1)

Documentos Principais

76139

Supelco

D-(+)-Gluconic acid δ-lactone

analytical standard

Sinônimo(s):

δ-Gluconolactone, 1,2,3,4,5-Pentahydroxycaproic acid δ-lactone, D-(+)-Dextronic acid δ-lactone

Faça loginpara ver os preços organizacionais e de contrato


About This Item

Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O6
Número CAS:
Peso molecular:
178.14
Beilstein:
83286
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:

fonte biológica

microbial

Nível de qualidade

grau

analytical standard

Ensaio

≥98.0% (GC)

Formulário

powder or crystals

atividade óptica

[α]/D 66.0±1.0, c = 4% (w/v) in water

prazo de validade

limited shelf life, expiry date on the label

classe(s) química(is) do analito

oligosaccharides

pf

160 °C (dec.) (lit.)

aplicação(ões)

food and beverages

Formato

neat

cadeia de caracteres SMILES

OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O

InChI

1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m1/s1

chave InChI

PHOQVHQSTUBQQK-SQOUGZDYSA-N

Procurando produtos similares? Visita Guia de comparação de produtos

Ações bioquímicas/fisiológicas

Glucono-d-lactone increased the doubling time and activated enzymes involved in the oxidative pentose phosphate pathway of Saccharomyces cerevisiae.

Código de classe de armazenamento

11 - Combustible Solids

Classe de risco de água (WGK)

WGK 1

Ponto de fulgor (°F)

Not applicable

Ponto de fulgor (°C)

Not applicable


Escolha uma das versões mais recentes:

Certificados de análise (COA)

Lot/Batch Number

Não está vendo a versão correta?

Se precisar de uma versão específica, você pode procurar um certificado específico pelo número do lote ou da remessa.

Já possui este produto?

Encontre a documentação dos produtos que você adquiriu recentemente na biblioteca de documentos.

Visite a Biblioteca de Documentos

Os clientes também visualizaram

Slide 1 of 3

1 of 3

Questions

Reviews

No rating value

Active Filters

Nossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.

Entre em contato com a assistência técnica