Documentos Principais
75551
Sigma-Aldrich
Boc-(S)-α-benzhydryl-Pro-OH
Sinônimo(s):
(S)-2-Benzhydryl-1-Boc-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-benzhydryl-D-proline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H27NO4
Peso molecular:
381.46
Código UNSPSC:
12352209
Formulário
solid
aplicação(ões)
peptide synthesis
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)