Documentos
75305
Sigma-Aldrich
Estrone 3-(β-D-glucuronide) sodium salt
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,3,5(10)-Estratrien-17-one 3-glucuronide sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H29NaO8
Número CAS:
Peso molecular:
468.47
Beilstein:
6043458
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C([O-])=O)ccc24
InChI
1S/C24H30O8.Na/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;/h3,5,10,14-16,18-21,23,26-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+,19+,20-,21+,23-,24+;/m1./s1
chave InChI
PBULYLQKWDXDFZ-QHIGSJCSSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)