Documentos Principais
75230
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl heptanoate
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
4-Methylumbelliferyl enanthate, Heptanoic acid 4-methylumbelliferyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H20O4
Número CAS:
Peso molecular:
288.34
Beilstein:
1256801
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grau
for fluorescence
Ensaio
≥98.0% (TLC)
pf
41-42 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
alcohols: soluble
fluorescência
λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (lipase)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C17H20O4/c1-3-4-5-6-7-16(18)20-13-8-9-14-12(2)10-17(19)21-15(14)11-13/h8-11H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
FFNBFZWIBOIPIV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
suitable as fluorogenic substrate for lipases
Outras notas
Fluorogenic substrate for lipase
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fluorometric substrate for sulfatase and lipase.
G G Guilbault et al.
Analytical chemistry, 41(14), 2006-2009 (1969-12-01)