74913
Trichlorfon-(dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonic acid di(methyl-d3) ester, Metrifonate-d6, Trichlorfon-d6
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥95.0 atom % D
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=P(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])C(C(Cl)(Cl)Cl)O
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)