Key Documents
74812
Sigma-Aldrich
Octamethylene diisocyanate
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,8-Diisocyanatooctane
About This Item
Fórmula linear:
OCN(CH2)8NCO
Número CAS:
Peso molecular:
196.25
Beilstein:
1772257
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.455
cadeia de caracteres SMILES
O=C=NCCCCCCCCN=C=O
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)