Documentos Principais
74807
Millipore
Blood Free Campylobacter Medium Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
CCDA Selective Supplement, Campylobacter Blood-Free Medium Selective Supplement, Charcoal Cefoperazone Desoxycholate Agar Selective Supplement
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Campylobacter spp.
Descrição geral
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation of Campylobacter species
Aplicação
for the selective isolation of Campylobacter species
Componentes
(each vial sufficient for 500 ml medium):
Cefoperazone 16 mg
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.