Documentos Principais
74598
Supelco
Isopropenyl acetate
analytical standard
Sinônimo(s):
1-Methylvinyl acetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2C(CH3)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
1280347
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
n20/D 1.401
p.e.
94 °C (lit.)
densidade
0.922 g/mL at 20 °C
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
chave InChI
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
66.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
19 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)