Key Documents
74178
Sigma-Aldrich
1-Allylpiperazine
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14N2
Número CAS:
Peso molecular:
126.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (GC)
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.4830 (lit.)
n20/D 1.483
pb
181-182 °C (lit.)
densidade
0.902 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H14N2/c1-2-5-9-6-3-8-4-7-9/h2,8H,1,3-7H2
chave InChI
ZWAQJGHGPPDZSF-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)