Documentos
74020
Sigma-Aldrich
Nitroterephthalic acid
purum, ≥99.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5NO6
Número CAS:
Peso molecular:
211.13
Beilstein:
1913836
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
forma
crystals
pf
268-272 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(C(O)=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-2-5(8(12)13)6(3-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.