Documentos Principais
73307
Supelco
2-Nitrophenyl phenyl ether
Selectophore, ≥99.0%
Sinônimo(s):
2-Nitrodiphenyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
215.20
Beilstein:
2051914
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
linha de produto
Selectophore
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
índice de refração
n20/D 1.600
pb
106-108 °C/0.01 mmHg (lit.)
densidade
1.241 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO3/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
chave InChI
VNHGETRQQSYUGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Outras notas
Plasticizer in polymer membrane neutral carrier-based ion-selective electrodes
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T. Katsu et al.
Analytica Chimica Acta, 217, 193-193 (1989)
Lithium-selective polymeric membrane electrodes based on dodecylmethyl-14-crown-4.
S Kitazawa et al.
The Analyst, 110(3), 295-299 (1985-03-01)
Guanidinium ion-selective electrodes based on dibenzo-27-crown-9 and tetraphenylborate.
F N Assubaie et al.
The Analyst, 113(1), 61-64 (1988-01-01)