Documentos Principais
73082BC
Millipore
GDS Rotor-Gene Q Laptop International Power Cord
BioControl, For use with GDS, European adaptor
Sinônimo(s):
Laptop Power Cord Adaptor
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
NACRES:
NA.85
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 73082EU
condição de armazenamento
room temperature
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
compatibilidade
for use with GDS Rotor-Gene
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
The GDS Rotor-Gene® Q Laptop is for use with the Assurance® GDS Rotor-Gene® Q Thermocycler. The International Power Cord is configured for the EU region.
Aplicação
GDS Rotor-Gene® Q Laptop International Power Cord is used to connect the Assurance® GDS Q laptop to a power source in the EU region.
Componentes
One international power adapter
Método de teste
PCR
Informações legais
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
necessário, mas não fornecido
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)