72858
2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
1-Carboxymethylmetronidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-acetic acid, Metronidazole-1-acetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)CN1C(C)=NC=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-4-7-2-5(9(12)13)8(4)3-6(10)11/h2H,3H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
RVEGZXNRNWUYKI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?