Documentos Principais
72671
Supelco
Ampoules 10ml
for color reference solutions
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
SB.54
Descrição geral
ampules prescored; clear borosilicate type 1 glass
Aplicação
The pre-scored 10 mL ampoules are used for colour reference solutions.
Embalagem
tray with 189 ampules
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)