Documentos Principais
72593
Supelco
Nitrite ionophore II
Selectophore
Sinônimo(s):
Dicyanocobyrinic acid heptapropyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C68H101CoN6O14
Número CAS:
Peso molecular:
1285.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
linha de produto
Selectophore
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(=O)CC[C@@H]1C2=CC3=NC([C@@H](CCC(=O)OCCC)C3(C)C)=C(C)C4=NC([C@H](CC(=O)OCCC)[C@@]4(C)CCC(=O)OCCC)[C@]5(C)N=C([C@@H](CCC(=O)OCCC)[C@]5(C)CC(=O)OCCC)C(C)=C(N2[Co](C#N)C#N)[C@@]1(C)CC(=O)OCCC
InChI
1S/C66H101N4O14.2CN.Co/c1-16-31-78-50(71)26-23-44-48-39-49-62(10,11)45(24-27-51(72)79-32-17-2)57(68-49)42(8)59-63(12,30-29-53(74)81-34-19-4)47(38-54(75)82-35-20-5)61(69-59)66(15)65(14,41-56(77)84-37-22-7)46(25-28-52(73)80-33-18-3)58(70-66)43(9)60(67-48)64(44,13)40-55(76)83-36-21-6;2*1-2;/h39,44-47,61H,16-38,40-41H2,1-15H3;;;/q-1;;;+1/t44-,45-,46-,47+,61?,63-,64+,65+,66+;;;/m1.../s1
chave InChI
ISWKZOZLNIEXOZ-GRQAXCPQSA-N
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
forma física
solution in 0.5 mL tetrahydrofuran
Outras notas
Ionophore used for the determination of nitrogen oxide gas
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Polymer membrane-based biosensors using vitamin B12 derivatives.
S Daunert et al.
Progress in clinical and biological research, 292, 215-225 (1989-01-01)
S.A. O'Reilly et al.
Analytical Chemistry, 63, 1278-1278 (1991)
Alicia Bellomo et al.
Immunity, 53(1), 127-142 (2020-06-21)
Located within red pulp cords, splenic red pulp macrophages (RPMs) are constantly exposed to the blood flow, clearing senescent red blood cells (RBCs) and recycling iron from hemoglobin. Here, we studied the mechanisms underlying RPM homeostasis, focusing on the involvement