Documentos Principais
71336
Sigma-Aldrich
Sodium tert-butyl carbonate
technical
Sinônimo(s):
tert-Butyl carbonate sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCOONa
Número CAS:
Peso molecular:
140.11
Beilstein:
6715256
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
grau
technical
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(C)(C)OC([O-])=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)