71022BC
Assurance® GDS Salmonella HET Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
About This Item
Nome do produto
GDS Salmonella HET Tq, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Salmonellla spp., Salmonella Heidelberg, Salmonella Enteritidis, and Salmonella typhimurium in raw poultry and environmental samples
Nível de qualidade
prazo de validade
6‑12 mo.
embalagem
pkg of 100 tests
fabricante/nome comercial
Assurance GDS®
BioControl Systems 71022-100
BioControl Systems 71022-576ATM
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
compatibilidade
for use with GDS Rotor-Gene
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Salmonella enteritidis
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Componentes
- Salmonella HET Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
- Salmonella HET Concentration Reagent
- Resuspension Buffer Tq
- Wash Solution
Método de teste
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.