Documentos
70998
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyethyl)piperazine
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
4-(2-Methoxyethyl)piperazine, N-(2-Methoxyethyl)piperazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H16N2O
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Beilstein:
105098
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.4730 (lit.)
n20/D 1.473
pb
193-194 °C (lit.)
densidade
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c1-10-7-6-9-4-2-8-3-5-9/h8H,2-7H2,1H3
chave InChI
BMEMBBFDTYHTLH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Advertência
Air-sensitive - absorbs CO2
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
respiratory tract irritation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.