Documentos Principais
70700
Sigma-Aldrich
(±)-1-(2-Naphthyl)ethanol
puriss., ≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(±)-α-Methyl-2-naphthalenemethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12O
Número CAS:
Peso molecular:
172.22
Beilstein:
1907449
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
puriss.
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
pf
71-73 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)c1ccc2ccccc2c1
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)