70049
Mirceno
technical, ~90% (GC)
Sinônimo(s):
ββ-Mirceno, 7-Metil-3-metileno-1,6-octadieno
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.7 (vs air)
pressão de vapor
~7 mmHg ( 20 °C)
grau
technical
Ensaio
~90% (GC)
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
n20/D 1.469
p.e.
167 °C (lit.)
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C/CCC(=C)C=C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
chave InChI
UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)