Documentos Principais
69499
Supelco
3-Propylmalic acid
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
β-Propylmalic acid, (±)-2-Hydroxy-3-propylbutandioic acid, 2-Hydroxy-3-propylsuccinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
176.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(CCC)C(O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C7H12O5/c1-2-3-4(6(9)10)5(8)7(11)12/h4-5,8H,2-3H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
LOLHYFQEDPGSHZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Metabolite of the glyoxylate and dicarboxylate metabolism.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
N-PROPYLMALATE SYNTHETASE.
K IMAI et al.
The Journal of biological chemistry, 238, 3193-3198 (1963-10-01)
Synthesis and breakdown of n-propylmalic acid.
Imai, K., et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 81, 367-376 (1964)
J R Stern et al.
Journal of bacteriology, 98(1), 147-151 (1969-04-01)
A mutant strain of Salmonella typhimurium (SL 1634 dml-51) capable of growth on d-malate as sole carbon source was shown to produce d-malic enzyme. This enzyme was absent in the parent wild-type strain which was unable to grow on d-malate.