68814
D-α-Tocotrienol
analytical standard
Sinônimo(s):
(R)-α-Tocotrienol, [R-(E,E)]-3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
faint beige to beige
white to yellow
aplicação(ões)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H44O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h12,14,16,30H,9-11,13,15,17-19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+/t29-/m1/s1
chave InChI
RZFHLOLGZPDCHJ-XZXLULOTSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?