Documentos Principais
68620
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,α-Dimethylbenzylamine
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(R)-(+)-N-Methyl-1-phenylethylamine
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CH3)NHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
135.21
Beilstein:
4350160
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D +74±4°, c = 2% in chloroform
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
n20/D 1.511
p.e.
74-76 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.924 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN[C@H](C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3/t8-/m1/s1
chave InChI
RCSSHZGQHHEHPZ-MRVPVSSYSA-N
Outras notas
Chiral secondary amine used as auxiliary, e.g. detn. of absolute configuration of carboxylic acids; Asymmetric addition of cuprates to enones; Preparation of chiral thiophosphonate
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
M.S. McQueney et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 7121-7121 (1991)
B.E. Rossiter et al.
Tetrahedron Letters, 31, 965-965 (1990)
O. Cervinka et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 51, 404-404 (1986)