Documentos
68570
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-pentyn-3-ol
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Ethyl ethynyl methyl carbinol, Meparfynol
About This Item
Fórmula linear:
CH≡CC(OH)(CH3)CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
98.14
Beilstein:
969340
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
6.5 mmHg ( 20 °C)
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
pb
121-122 °C (lit.)
densidade
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(O)C#C
InChI
1S/C6H10O/c1-4-6(3,7)5-2/h1,7H,5H2,2-3H3
chave InChI
QXLPXWSKPNOQLE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.