Documentos Principais
68546
Supelco
trans-Cinnamyl butyrate
analytical standard
Sinônimo(s):
trans-Butyric acid cinnamyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CO2CH2CH=CHC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
204.26
Beilstein:
1956350
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
p.e.
300 °C (lit.)
densidade
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-2-7-13(14)15-11-6-10-12-8-4-3-5-9-12/h3-6,8-10H,2,7,11H2,1H3/b10-6+
chave InChI
YZYPQKZWNXANRB-UXBLZVDNSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)