Documentos Principais
68180
Sigma-Aldrich
3-Methyloctane
purum, ≥95.0% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH(CH3)CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
128.26
Beilstein:
1718790
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
grau
purum
Ensaio
≥95.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.407
p.e.
141-144 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(C)CC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)