Documentos Principais
68113
Supelco
2-{1-[(2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4-[2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethylthio]piperidin-3-ylidene}acetic acid hydrochloride
analytical standard
Sinônimo(s):
Prasugrel metabolite M3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H28FNO5S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
534.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Ensaio
≥97.0% (sum of diastereomers, HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1CC1)C(N2CCC(SCC(C3=CC(OC)=CC=C3)=O)/C(C2)=C\C(O)=O)C4=CC=CC=C4F.Cl
InChI
1S/C27H28FNO5S.ClH/c1-34-20-6-4-5-18(13-20)23(30)16-35-24-11-12-29(15-19(24)14-25(31)32)26(27(33)17-9-10-17)21-7-2-3-8-22(21)28;/h2-8,13-14,17,24,26H,9-12,15-16H2,1H3,(H,31,32);1H/b19-14-;
chave InChI
IXPJVHUXCREIQM-YEBWQKSTSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)