Documentos
68002
Sigma-Aldrich
2-Methylnicotinic acid
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Methylpyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
137.14
Beilstein:
114333
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
resíduo de ignição
≤0.2%
pf
228-230 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ncccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-6(7(9)10)3-2-4-8-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
HNTZKNJGAFJMHQ-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.