Documentos
67712
Sigma-Aldrich
O-Methylisourea hemisulfate salt
≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
OMI®
About This Item
Fórmula linear:
H2NC(OCH3)=NH · 1/2H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
123.12
Beilstein:
3723107
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.0% (T)
pf
163-167 °C (lit.)
164-167 °C
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear
cadeia de caracteres SMILES
COC(N)=N.COC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2O.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Informações legais
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)