Key Documents
67581
Supelco
Metalaxyl Metabolite CGA 62826
reference material
Sinônimo(s):
N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(2-methoxyacetyl)-DL-alanine, N-(2-Methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alanine, rac-Metalaxyl carboxylic acid, CGA 62826, Metalaxyl acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
265.30
Beilstein:
8911736
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
reference material
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(O)=O)N(C(COC)=O)C1=C(C)C=CC=C1C
InChI
1S/C14H19NO4/c1-9-6-5-7-10(2)13(9)15(11(3)14(17)18)12(16)8-19-4/h5-7,11H,8H2,1-4H3,(H,17,18)
chave InChI
ZRIKZVLHMGYCIR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)